Learn More
Agua, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 16419019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
4 litros
500 ml
cada uno
paquete de 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16419019 2.5 L cada uno
15685350 250 mL 250 ml
15605360 500 mL 500 ml
15665350 1 L 1 litro
16225301 2.5 L 2.50 litro
15608400 4 L 4 litros
15695350 4 x 4 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16419019 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 392532.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Color Incoloro
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C (1013 hPa)
Sinónimo Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Grado Disolventes de grado LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 L