Learn More
Agua, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Código de producto. 15665350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
4 litros
500 ml
cada uno
paquete de 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15665350 1 L 1 litro
15685350 250 mL 250 ml
15605360 500 mL 500 ml
16225301 2.5 L 2.50 litro
16419019 2.5 L cada uno
15608400 4 L 4 litros
15695350 4 x 4 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15665350 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 392531L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia máximo 0,022 a 210 nm, máximo 0,004 a 230 nm
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota CHROMASOLV™ LC-MS (Cromatografía líquida y espectrometría de masas)
Punto de ebullición de 100 °C
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal H2O
Beilstein 2050024
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
Formula Weight (peso de la fórmula) 18
Grado LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1,000 g/mL a 3,98 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Water