Learn More
Agua, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15665760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
6 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665760 1 L Frasco de vidrio 1 litro
17854591 6 x 1 L Frasco de vidrio 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15665760 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 534631L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, comprobado para GC de espacio de cabeza
Disolventes de espacio de cabeza para GC Honeywell Chromasolv™:
  • desarrollado especialmente para la identificación y cuantificación de disolventes residuales en productos farmacéuticos mediante métodos de GC de espacio de cabeza descritos en monografías de la farmacopea de Estados Unidos (USP) o la farmacopea europea (Ph. Eur.) y siguiendo las directrices de Conferencia Internacional sobre Armonización sobre requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para el uso humano (ICH).
  • disolventes muy puros con concentraciones extremadamente bajas de disolventes residuales definidos
  • pruebas de producción vanguardistas y pruebas de aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02g/mol
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.000g/mL at 3.98°C
Cantidad 1 L