Learn More
Agua, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15518664 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15518664 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15518664 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9825.1000GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.14€
    74.47€ / 1 litros
    Ahorro 9.67€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
  • Detección de matriz Gradiente-LC-Diodo (AU); la solución de prueba se modifica con ácido fórmico al 0,1 % (v/v):
    • a 210 nm (máx. 0,005)
    • a 254 nm (máx. 0,001)
  • Prueba de idoneidad de gradientes LC-MS (TIC, de 100 a 2000 m/z), la solución de prueba se modifica con ácido fórmico al 0,1 % (v/v):
    • Impurezas sensibles positivas ESI-MS (como la reserpina) máx. 100 ng/ml
Especificaciones
CAS 7732-18-5
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición 100 °C (1013 hPa)
Fórmula molecular H2O
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación máx. 5 ppm
Densidad 1 g/cm³ (4 °C)
Cantidad 1 L