Learn More
Agua con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Product Code. 10516625 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 litro
2.50 LT
4 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10516625 2.5 L Botella ámbar de cuello ancho 2.50 LT
10362055 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10311725 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
11900379 4 L Frasco de vidrio 4 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10516625 Supplier Fisher Chemical Supplier No. LS119212
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5 , 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Specifications
Absorbancia Informar AU a 210 nm, Reporta AU a 220nm, Reporta AU a 230 nm, Reporta AU a 254 nm
Nombre del producto químico o material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Nombre de nota Mezclas de disolventes
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,0 a 103,0 %
Fórmula molecular C2HF3O2
Número MDL MFCD00004169
Índice Merck 15, 9847
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
Porcentaje de pureza 0,095 a 0,105% (v/v) ácido trifluoroacético
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Botella ámbar de cuello ancho
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido