Learn More
Agua con 0,1 % de ácido trifluoroacético (v/v), calidad LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10362055 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
4 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10362055 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10311725 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
10516625 2.5 L Botella ámbar de cuello ancho 2.50 LT
11900379 4 L Frasco de vidrio 4 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10362055 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS119500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.45€
    35.60€ / 500 ml
    Ahorro 7.85€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5 , 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Especificaciones
Absorbancia Informar AU a 210 nm, Reporta AU a 220nm, Reporta AU a 230 nm, Reporta AU a 254 nm
Nombre del producto químico o material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Nombre de nota Mezclas de disolventes
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,0 a 103,0 %
Fórmula molecular C2HF3O2
Número MDL MFCD00004169
Índice Merck 15, 9847
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 114.02
Porcentaje de pureza 0,095 a 0,105% (v/v) ácido trifluoroacético
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido