Learn More
Agua con 0,1 % de ácido fórmico (v/v), calidad LC/MS Optima™
Código de producto. 10188164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10188164 2.5 L Botella ámbar de cuello ancho 2.50 litro
10429474 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10229884 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10188164 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS118212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    101.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 41.00€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • Ácido fórmico (AF): un aditivo común de fase móvil que proporciona protones para el análisis de LC/MS
  • El FA también se sabe que mejora las formas pico de la separación resultante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 3297
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia 0,01 AU máx. a 254 nm, 0,55 UA máx. a 230 nm, 0,85 UA máx. a 220 nm, 1,25 UA máx. a 210 nm
Nombre del producto químico o material 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Nombre de nota Mezclas de disolventes
pH 2
Punto de ebullición de 100 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Índice Merck 15, 4269
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Botella ámbar de cuello ancho
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Densidad 1g/cm³
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido