Learn More
Tork Dispensador de pared W1
Código de producto. 30243733 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul translúcido
Rojo, humo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243733 Azul translúcido cada uno
30243752 Rojo, humo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243733 Proveedor Tork N.º de proveedor 652100
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El Tork El soporte de pared con diseño de alto rendimiento está desarrollado para brindar eficiencia y confiabilidad con sus características de fácil carga y la posibilidad de tomar el papel necesario con una sola mano.
  • Ahorre espacio en áreas estrechas con nuestro práctico dispensador de pared.
  • Reducir el mantenimiento - el Tork El dispensador de pared tiene una gran capacidad y se puede rellenar fácilmente.
  • Aumente la productividad en el lugar de trabajo con el diseño de fácil carga de este dispensador.
  • Ofrezca a los usuarios una experiencia sin complicaciones: nuestro dispensador es fácil de operar con una sola mano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de toallitas de pared
Color Azul translúcido
Alternate Part Number 7322540430813
Longitud (métrico) 64.6 cm
Anchura (métrico) 27.4 cm
Altura (métrico) 46.3 cm
Admite Toallas
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Carga frontal con apertura
Modelo Rendimiento