Learn More
Tork Dispensador de papel higiénico de pared Washstation W6
Código de producto. 30243805 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul translúcido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243805 Azul translúcido cada uno
1 options
Código de producto. 30243805 Proveedor Tork N.º de proveedor 651420
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El Tork El dispensador Washstation con diseño de alto rendimiento es un dispensador de toallitas de papel que se usa una a la vez y ofrece una gran resistencia al agua y admite una recarga de gran capacidad.
  • Mejore la higiene en las áreas de producción de alimentos con este dispensador resistente al agua, que se puede rociar.
  • Ahorre tiempo al personal ya que no es necesario retirar el práctico dispensador de rollos de papel durante las pulverizaciones.
  • Reduce el tiempo de mantenimiento: los rollos más grandes y la dispensación de uno a la vez permiten pasar más tiempo entre recargas del dispensador.
  • Mantenga bajos los costos y los niveles de desperdicio: la dispensación de papel de a uno por vez significa que los empleados solo toman lo que necesitan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de toallitas limpiadoras
Color Azul translúcido
Alternate Part Number 7322541437989
Longitud (métrico) 31.9 cm
Anchura (métrico) 26.8 cm
Altura (métrico) 45.9 cm
Admite Toallas
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra