Learn More
GATA-3 Antibody (634919), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18666643 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18666643 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18666643 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB26052B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GATA-3 Monoclonal specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GATA-3
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 634919
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human GATA-3, Pro135-Ser258, Accession # P23771
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus