Learn More
Köttermann Armario montado en pared
Código de producto. 17332099
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
366 x 600 x 480 mm
366 x 600 x 630 mm
366 x 600 x 780 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
17332099 366 x 600 x 480 mm cada uno
17342099 366 x 600 x 630 mm cada uno
17352099 366 x 600 x 780 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17332099 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 30700053
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Cree espacio de almacenamiento adicional en cualquier laboratorio con este armario montado en pared.
  • Espacio de almacenamiento discreto
  • Dispone de puerta con cierre
  • Fabricados con acero con revestimiento de epoxi duradero
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de cabina Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 366 x 600 x 480 mm
Tipo de puerta Con bisagras
Acabado Con revestimiento de epoxi
Lado abisagrado Derecha
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 1
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes 1
Material Acero