Descripción
- Sistema pro VF montado en pared
- Lámpara UV de alta eficacia (185/254 nm) y monitorización de COT
- Elimina las bacterias y sustancias orgánicas
- Pantalla con función táctil
- Monitorización en tiempo real integrada
- Incluye soporte de pared para el sistema, lámpara UV y ultrafiltro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sistemas de agua ultrapura |
| Contenido bacteriano | <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal) |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Monitorización del agua de suministro | No |
| Fuente del agua de suministro | Distilled, DI, RO, EDI |
| Caudal | 1.7 L/min |
| Tipo de agua producto | Type 1 |
| Remote Dispenser | No |
| Resistividad | 18.2 Mohm.cm |
| Carbono orgánico total (COT) | ≤2 ppb |
| Mostrar más |