Learn More
Sartorius™ Sistema de agua ultrapura Arium pro VF TOC montado en pared
BIOPHARMA
Código de producto. 14811392 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Caudal: 1,7 l/min
Código de producto.
14811392 Caudal: 1,7 l/min
1 options
Código de producto. 14811392 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor H2OPROVFBTOC
Proporciona la más amplia selección de funciones y opciones de configuración personalizadas.
  • Unidades modulares montadas previamente conforme a las aplicaciones específicas
  • Menor nivel de COT, junto con función de supervisión en tiempo real
  • Eliminación eficaz de endotoxinas, ADNasa y ARNasa
  • Gran flexibilidad
  • Funcionamiento completamente sencillo
  • Cumple y supera los ASTM Estándar de tipo 1, que garantiza la reproducibilidad de los resultados
  • Aplicaciones: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía iónica, análisis de TOC, PCR, electroforesis, análisis de endotoxinas, inmunocitoquímica, agua pura para la preparación de medios de cultivo celular, agua pura para la producción de anticuerpos monoclonales, fotometría
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 100μ s/cm
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Destilada, DI, RO, EDI
Caudal 1,7 L/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm
Carbono orgánico total (COT) ≤ 2 ppmm
ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular; preparación de tampones y medios; histología; CI; preparación de reactivos; fotometría; ELISA; AAS
Montaje Pared
Sílice <1000 ppb
Turbidez < 1 NTU
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 100/240 V
Producción diaria 100 L
Concentración de endotoxinas <0,001 UE/ml con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Arium pro Ultrapure Sistema de agua