Learn More
Sartorius™ Sistema de agua ultrapura Arium pro montado en pared
BIOPHARMA
Código de producto. 11774996 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conductividad:
100μ s/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conductividad Tamaño de la unidad
11774996 100μ s/cm cada uno
1 options
Código de producto. 11774996 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor H2OBASICB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5450.00€
    3568.97€ / paquete de 1
    Ahorro 1881.03€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Proporciona la más amplia selección de funciones y opciones de configuración personalizadas.
  • Unidades modulares montadas previamente conforme a las aplicaciones específicas
  • Menor nivel de COT, junto con función de supervisión en tiempo real
  • Eliminación eficaz de endotoxinas, ADNasa y ARNasa
  • Gran flexibilidad
  • Funcionamiento completamente sencillo
  • Cumple y supera las ASTM Estándar tipo 1, que garantiza la reproducibilidad de los resultados
  • Aplicaciones: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía iónica, análisis de TOC, PCR, electroforesis, análisis de endotoxinas, inmunocitoquímica, agua pura para la preparación de medios de cultivo celular, agua pura para la producción de anticuerpos monoclonales, fotometría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 100μ s/cm
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Destilada, DI, RO, EDI
Caudal 2 L/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbono orgánico total (COT) < 5 ppmm
ADNasa No
Montaje Pared
Tamaño de partículas 0,2 μm
Sílice <1000 ppb
Producción diaria 100 L
Concentración de endotoxinas <0,001 EU/mL con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Arium pro Ultrapure Sistema de agua