Descripción
- Bancos de laboratorio de la serie MECC
- PEDESTALES: Perfil de aluminio estirado (150 x 25 mm y 150 x 50 mm) con ranuras verticales
- COLUMNA DE SERVICIO: Estructura modular de acero montada en los pedestales a diferentes alturas con paneles de utilidad en filas horizontales
- Estructura de canalización con paso para tuberías y cableado
- TIRA UTILITARIA: banda metálica pretaladrada a la altura de la encimera
- PANELES UTILITARIOS: Recubrimiento de resina de polipropileno PP moldeado (V0 retardado por llama - IEC 60695-11-10 / -20)
- Estaciones de trabajo con estructura C: certificada según las normas EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Soportes de nivelación de marco tubular de acero en forma de C: travesaños horizontales; chapas laterales
- ENCIMERAS: Unidades independientes - instaladas y fijas sobre el C-FRAME
- COLORES: METAL: Recubrimiento en polvo de poliuretano mate gris claro
- PANELES UTILITARIOS MECC: Gris plateado (placa frontal) - Cuadro eléctrico ABS Caja trasera: Negro
- PANELES DE AGLOMERADO IGNÍFUGOS de 19 mm: Gris claro (2 decorativos)
- TAPS: En la torreta - Recubrimiento en polvo epoxi - color gris claro
- Bloqueo en regleta de utilitarios o en encimera con manga roscada de entrada y tuerca de bloqueo
- Identificación de fluidos (mango según EN13792:2000)
- ESTANTE DE SOPORTE DE REACTIVOS: metal recubierto - voladizo
- TABLERO PERFORADO: Panel de plástico (soporte acrílico)
Por favor, consulta con tu equipo de gestión de instalaciones y diseño de proyectos para la instalación en la construcción de tu laboratorio. El artículo se vende como un producto independiente, sin la instalación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Banco de pared |
| Color | Rojo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 900 x 930 mm |
| Material | Acero |