Learn More
VX-702, MedChemExpress
Código de producto. 16420287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420287 50 mg 50 miligramos
16414956 100 mg 100 miligramos
16413928 10 mg 10 miligramos
16410986 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16420287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10401
MedChemExpress VX-702 is a highly selective inhibitor of p38α MAPK, 14-fold higher potency against the p38α versus p38β.
VX-702 is a highly selective inhibitor of p38α MAPK, 14-fold higher potency against the p38α versus p38β.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VX-702
CAS 745833-23-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12F4N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (103.88 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(N=C1C2=CC=C(C=C2F)F)N(C3=C(C=CC=C3F)F)C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 404.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.32
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation