Learn More
VX-11e, MedChemExpress
Código de producto. 16498597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498597 5 mg 5 miligramos
16495978 10 mg 10 miligramos
16466406 100 mg 100 miligramos
16442127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14178
MedChemExpress VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
VX-11e is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of ERK with Ki < 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VX-11e
CAS 896720-20-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20Cl2FN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.86 mM)
SMILES FC1=CC(Cl)=C(NC2=NC(C3=CNC(C(N[C@H](CO)C4=CC=CC(Cl)=C4)=O)=C3)=C(C)C=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 500.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.35
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease