Learn More
VU6005649, MedChemExpress
Código de producto. 16486867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486867 5 mg 5 miligramos
16465126 100 mg 100 miligramos
16424168 10 mg 10 miligramos
16420517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107982
MedChemExpress VU6005649 is a CNS penetrant mGlu7/8 receptor agonist with EC50s of 0.65 μM and 2.6 μM for mGlu7 receptor and mGlu8 receptor, respectively.
VU6005649 is a CNS penetrant mGlu7/8 receptor agonist with EC50s of 0.65 μM and 2.6 μM for mGlu7 receptor and mGlu8 receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU6005649
CAS 2137047-43-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12F5N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NN2C(N=C(C)C=C2C(F)(F)F)=C1C3=CC=C(OC)C(F)=C3F
Peso molecular (g/mol) 357.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.28
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation