Learn More
VU0467154, MedChemExpress
Código de producto. 16494598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494598 10 mg 10 miligramos
16490897 50 mg 50 miligramos
16485446 100 mg 100 miligramos
16447317 5 mg 5 miligramos
16433156 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112209
MedChemExpress VU0467154 is a positive allosteric modulator of the M4 muscarinic acetylcholine receptor (mAChR), potentiating the response to ACh with pEC50s of 7.75, 6.2 and 6 for rat, human and cynomolgus monkey M4 receptor, respectively.
VU0467154 is a positive allosteric modulator of the M4 muscarinic acetylcholine receptor (mAChR), potentiating the response to ACh with pEC50s of 7.75, 6.2 and 6 for rat, human and cynomolgus monkey M4 receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU0467154
CAS 1451993-15-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15F3N4O3S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 13.89 mg/mL (31.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C)C(C)=NN=C2S1)NCC3=CC=C(S(=O)(C(F)(F)F)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 444.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation