Learn More
VU 0357121, MedChemExpress
Código de producto. 16416488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16416488 10 mg 10 miligramos
16402587 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16416488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15393
MedChemExpress VU 0357121 is a positive and highly selective mGlu5R allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 33 nM. VU 0357121 is inactive or very weakly antagonizing at other mGlu receptor subtypes.
VU 0357121 is a positive and highly selective mGlu5R allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 33 nM. VU 0357121 is inactive or very weakly antagonizing at other mGlu receptor subtypes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VU 0357121
CAS 433967-28-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17F2NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C=C1F)C2=CC=C(OCCCC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 305.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.32
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation