Learn More
VTI1B Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30511174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30511174 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30511174 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338375R
Rabbit Polyclonal Antibody
VTI1B Polyclonal antibody specifically detects VTI1B in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VTI1B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen vesicle transport through interaction with t-SNAREs homolog 1B (yeast), Vesicle transport v-SNARE protein Vti1-like 1, vesicle-associated soluble NSF attachment protein receptor, v-SNARE, VTI1, VTI1L, VTI1L1, VTI1-LIKE, Vti1-rp1, VTI2vesicle transport through interaction with t-SNAREs homolog 1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human VTI1B (NP_006361.1).,, Sequence:, MASSAASSEHFEKLHEIFRGLHEDLQGVPERLLGTAGTEEKKKLIRDFDEKQQEANETLAEMEEELRYAPLSFRNPMMSKLRNYRKDLAKLHREVRSTPLTATPGGRGDMKYGIYAVENEHMNRLQSQRAMLLQGTESLNRATQSIERSHRIATETDQIGSEIIEELGEQRDQLERTKSRLVNTSENLSKSRKILRSMSRKVTTNKLLLS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10490
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG