Learn More
VTI1A Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498416 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498416 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498416 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281876AF488
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
VTI1A Polyclonal antibody specifically detects VTI1A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VTI1A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MVti1, vesicle transport through interaction with t-SNAREs homolog 1A, vesicle transport through interaction with t-SNAREs homolog 1A (yeast)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VTI1a antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human VTI1a. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of VTI1a. Amino Acid Squence: REIPPQSRGMYSNRMRSYK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 143187
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG