missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG8 Antibody (961840) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30671334 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30671334 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30671334 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB94181A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VSIG8 Monoclonal antibody specifically detects VSIG8 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VSIG8
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 961840
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen V-set and immunoglobulin domain containing 8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human VSIG8, Met1-Gly263, Accession # Q5VU13
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 391123
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.