missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VSIG3/IGSF11 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498949 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498949 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498949 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300068MFV500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VSIG3/IGSF11 Polyclonal specifically detects VSIG3/IGSF11 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Dilución ELISA
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human VSIG3/IGSF11 (Accession#: AAH34411.1; Met1-Gly240)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Formulario Purified
Isotype IgG
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.