missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS45 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18637852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18637852 100 μg 100 microlitros
18681714 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18637852 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298574100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VPS45 Polyclonal antibody specifically detects VPS45 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VPS45
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen H1, H1VPS45, hlVps45, h-vps45, leucocyte vacuolar protein sorting 45, vacuolar protein sorting 45 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting 45A, vacuolar protein sorting 45A (yeast homolog), vacuolar protein sorting 45A (yeast), vacuolar protein sorting-associated protein 45, VPS45A, VPS45AVPS54A, VPS45B, VSP45, VSP45A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human VPS45 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.