Learn More
VPS11 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498705 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498705 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498705 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP204092AF750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
VPS11 Polyclonal specifically detects VPS11 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VPS11
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hVPS11, PEP5, RING finger protein 108, RNF108END1, vacuolar protein sorting 11 (yeast homolog), vacuolar protein sorting 11 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting protein 11, vacuolar protein sorting-associated protein 11 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 550 and 600 of human Vacuolar Protein Sorting 11 using the numbering given in entry NP_068375.3 (GeneID 55823).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG