Learn More
VPREB3 Antibody (OTI1A3) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30688457 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30688457 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345027R
Mouse Monoclonal Antibody
VPREB3 Monoclonal antibody specifically detects VPREB3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VPREB3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A3
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen N27C7-2, pre-B lymphocyte 3,8HS20, pre-B lymphocyte gene 3, pre-B lymphocyte protein 3, Protein VPreB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-123 of human VPREB3 (NP_037510) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1