missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
VPREB3 Polyclonal antibody specifically detects VPREB3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VPREB3 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | N27C7-2, pre-B lymphocyte 3,8HS20, pre-B lymphocyte gene 3, pre-B lymphocyte protein 3, Protein VPreB3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | pre-B lymphocyte 3. (Uniprot# Q9UKI3) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?