missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPREB3 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30587395 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30587395 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30587395 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345592FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VPREB3 Polyclonal antibody specifically detects VPREB3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VPREB3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen N27C7-2, pre-B lymphocyte 3,8HS20, pre-B lymphocyte gene 3, pre-B lymphocyte protein 3, Protein VPreB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno pre-B lymphocyte 3. (Uniprot# Q9UKI3)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.