Learn More
Cole Parmer™ Agitador vórtex
Código de producto. 15637105 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15637105 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15637105 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 0472603
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Verdadera órbita circular para una mezcla eficiente.
  • Verdadera órbita circular para una mezcla eficiente.
  • La velocidad variable es útil para una variedad de aplicaciones, desde la mezcla general hasta la resuspensión de sedimentos.
  • Dispone de dos modos de funcionamiento tanto 'por pulsación' como continuo.
  • El cabezal de 'Copa estándar' suministrado con el vórtex admite un único tubo de ensayo.
  • El cabezal se puede intercambiar fácilmente con cabezales opcionales (se venden por separado) que admiten tubos de diversos tamaños, así como microplacas.
  • No se necesitan herramientas.
  • Ligero y estable durante el funcionamiento gracias al contrapeso optimizado.
  • Seguro para uso en salas frías o incubadores.
Especificaciones
Intervalo de velocidad Máx. de 2850 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Fondo (métrico) 12,7 cm
Altura (métrico) 13,97 cm
Anchura (métrico) 13,97 cm