Learn More
Vonoprazan, MedChemExpress
Código de producto. 16454196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16454196 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16454196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100007
MedChemExpress Vonoprazan (TAK-438 free base), a proton pump inhibitor (PPI), is a potent and orally active potassium-competitive acid blocker (P-CAB), with antisecretory activity.
Vonoprazan inhibits H+,K+-ATPase activity in porcine gastric microsomes with an IC50 of 19 nM at pH 6.5. Vonoprazan is developed for the research of acid-related diseases, such as gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer disease. Vonoprazan can be used for eradication of Helicobacter pylori.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vonoprazan
CAS 881681-00-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16FN3O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo TAK-438 free base
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (289.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C=C(CNC)C=C1C2=CC=CC=C2F)(C3=CC=CN=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 345.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.39
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid