Learn More
Isofield™ Guantes de nitrilo estériles Volta para salas blancas (compatibles con grado A/B)
Descripción
- Guantes estériles de nitrilo para salas blancas
- 300 mm (12 in) longitud de la muñeca
- Específico para manos
- Color verde neón
- Textura de dedos
- Puño con reborde
- Bajos niveles de endotoxinas.
- Irradiación gamma, mínimo 25 kGy
- Nivel de garantía de esterilidad 10-6
- Acelerador gratuito
- Probado contra una variedad de medicamentos de quimioterapia.
- Bolsas de tinta resistentes al IPA
- Nivel de calidad aceptable (NCA) 0,65
- Bajo recuento de partículas ≥ μ0,5 m (cuentas/ cm² ) < 900
- Protección contra salpicaduras químicas tipo B (K, P, T)
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC, COI Disponible para descargar en línea
- Inocuidad química ES ISO 21420:2020
- Dimensionamiento y destreza ES ISO 21420:2020 y EN ISO 374-2:2019
- Fuga de aire y fuga de agua ES ISO 374-2:2019
- Degradación química ES ISO 374-4:2019
- Permeación química EN 16523-1:2015+A1:2018
- Penetración viral EN 16604:2004
- Prueba de endotoxinas EN 455-3
- Prueba de validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2:2015
- Certificado de tipo UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Anexo II del Reglamento EPI (UE) 2016/425 como producto de Categoría III
- Certificado de tipo UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Reglamento EPI (2016/425) tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó como producto de categoría III.
- Probado contra la quimioterapia para ASTM D 6978-05
Especificaciones
Especificaciones
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 0.65 |
| Color | Verde de alta visibilidad |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 6,30 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |