Learn More
Volinanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16482387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482387 50 mg 50 miligramos
16436268 10 mg 10 miligramos
16423456 25 mg 25 miligramos
16418857 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14940
MedChemExpress Volinanserin is a potent and selective antagonist of 5-HT2 receptor, with a Ki of 0.36 nM, and shows 300-fold selectivity for 5-HT2 receptor over 5-HT1c, alpha-1 and DA D2 receptors. Volinanserin has antipsychotic activity.
Volinanserin is a potent and selective antagonist of 5-HT2 receptor, with a Ki of 0.36 nM, and shows 300-fold selectivity for 5-HT2 receptor over 5-HT1c, alpha-1 and DA D2 receptors. Volinanserin has antipsychotic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Volinanserin
CAS 139290-65-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28FNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo MDL100907 M 100907
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (133.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(CCN2CCC([C@@]([H])(O)C3=CC=CC(OC)=C3OC)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 373.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.46
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation