Learn More
Poulten Graf™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato Volac™ Clase A con certificado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Incluye | Certificado único |
| Báscula | Escala de tinta acristalada de cerámica blanca |
| Graduaciones | 0,2 mL |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Mostrar más |