Learn More
VNN2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062582 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18619230 0.02 mL 0.02 ml
18673421 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18619230 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2939070.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
VNN2 Polyclonal antibody specifically detects VNN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VNN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.5.1, EC 3.5.1.92, FOAP-4, Glycosylphosphatidyl inositol-anchored protein GPI-80, GPI-80, GPI-80 variant protein 1, GPI-80 variant protein 2, GPI-80 variant protein 3, GPI-80 variant protein 4, pantetheinase, Protein FOAP-4, vanin 2, vanin-2, Vannin 2, vascular non-inflammatory molecule 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 270-493 of human VNN2 (NP_004656.2). VSLNMTGSGIYAPNGPKVYHYDMKTELGKLLLSEVDSHPLSSLAYPTAVNWNAYATTIKPFPVQKNTFRGFISRDGFNFTELFENAGNLTVCQKELCCHLSYRMLQKEENEVYVLGAFTGLHGRRRREYWQVCTMLKCKTTNLTTCGRPVETASTRFEMFSLSGTFGTEYVFPEVLLTEIHLSPGKFEVLKDGRLVNKNGSSGPILTVSLFGRWYTKDSLYSSC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8875
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG