missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VNN2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18619230 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18619230 0.02 mL 0.02 ml
18673421 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18619230 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2939070.02ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VNN2 Polyclonal antibody specifically detects VNN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VNN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.5.1, EC 3.5.1.92, FOAP-4, Glycosylphosphatidyl inositol-anchored protein GPI-80, GPI-80, GPI-80 variant protein 1, GPI-80 variant protein 2, GPI-80 variant protein 3, GPI-80 variant protein 4, pantetheinase, Protein FOAP-4, vanin 2, vanin-2, Vannin 2, vascular non-inflammatory molecule 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 270-493 of human VNN2 (NP_004656.2). VSLNMTGSGIYAPNGPKVYHYDMKTELGKLLLSEVDSHPLSSLAYPTAVNWNAYATTIKPFPVQKNTFRGFISRDGFNFTELFENAGNLTVCQKELCCHLSYRMLQKEENEVYVLGAFTGLHGRRRREYWQVCTMLKCKTTNLTTCGRPVETASTRFEMFSLSGTFGTEYVFPEVLLTEIHLSPGKFEVLKDGRLVNKNGSSGPILTVSLFGRWYTKDSLYSSC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8875
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.