missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VMAT2 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18711023 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18711023 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18711023 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11068123IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VMAT2 Polyclonal antibody specifically detects VMAT2 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VMAT2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC120477, monoamine neurotransmitter transporter, Monoamine transporter, solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2, Solute carrier family 18 member 2, SVAT, SVMTMGC120478, synaptic vesicular amine transporter, VAT2MGC26538, vesicle monoamine transporter type 2, vesicle monoamine/H+ antiporter, Vesicular amine transporter 2, VMAT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Reacts with an internal sequence of the human, mouse and rat VMAT2 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6571
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.