Learn More
VLX1570, MedChemExpress
Código de producto. 16475188
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475188 10 mg 10 miligramos
16471407 50 mg 50 miligramos
16461259 1 mg 1 miligramo
16427917 5 mg 5 miligramos
16415886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12471
MedChemExpress VLX1570 is a competitive inhibitor of proteasome deubiquitinases (DUBs) with an IC50 of approximate 10 μM.
VLX1570 is a competitive inhibitor of proteasome deubiquitinases (DUBs) with an IC50 of approximate 10 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VLX1570
CAS 1431280-51-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H17F2N3O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.17 mM)
SMILES O=C1/C(CN(C(C=C)=O)CC/C1=C\C2=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C2)=C/C3=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C3
Peso molecular (g/mol) 469.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death