Descripción
Maneja un volumen de muestra de hasta 4 ml en 4 rotores de ángulo fijo y de basculación aptos para tubos para centrífuga de 15 ml. Sartorius Vivaspin La unidad de ultrafiltración Turbo 4 cuenta con membranas verticales gemelas y un diseño interno elegante para una concentración de muestra más rápida con las mayores recuperaciones.
- Membrana de PES de flujo alto
- Recuperación del retenido > Carcasa de poliestireno adecuada para pH 95% 1-14 con alta compatibilidad química
- Compatibilidad de rotor universal
- Graduación de volumen para una fácil detección / monitorización del concentrado volumen
- La tecnología de unión UV permite una transición de unión suave entre la membrana y la carcasa de plástico, lo que permite la recogida de muestras concentradas completas en un exclusivo bolsillo de tope muerto adecuado para pipetas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Unidad de ultrafiltración Turbo 4 |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Volumen de muestra | 4 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Concentración, desalinización, intercambio de tampones |
| Fuerza máx. | Rotor basculante: 4000 x g Ángulo rotor: 7500 x g |
| Mostrar más |