Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de ultrafiltración RC Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Código de producto. 16646942 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Cantidad:
12/paq.
48/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
16646942 5 kDa 12/paq. paquete de 12
16656942 5 kDa 48/paq. paquete de 48
16626942 10 kDa 12/paq. paquete de 12
16636942 10 kDa 48/paq. paquete de 48
16666942 30 kDa 12/paq. paquete de 12
16676942 30 kDa 48/paq. paquete de 48
16686942 50 kDa 12/paq. paquete de 12
16696942 50 kDa 48/paq. paquete de 48
16606952 100 kDa 12/paq. paquete de 12
16616952 100 kDa 48/paq. paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16646942 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VS15TR11
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vivaspin™ Celulosa regenerada Turbo 15 (RC ) concentradores centrífugos de ultrafiltración para concentración de proteínas, ADN, nanopartículas y virus para volúmenes de muestra de 4 a 15 mL. Adquiera la concentración de muestra más rápida con las recuperaciones más altas para sus muestras de proteínas.
Vivaspin™ Los concentradores turbo centrífugos ofrecen la opción óptima para aplicaciones de máxima concentración o intercambio de tampón, con su amplia gama de MWCO y su elección de membrana única en el mercado. RC y membrana PES.
El Vivaspin™ Turbo 15 RC Los concentradores son los concentradores de celulosa regenerada con los mayores caudales del mercado debido a sus grandes membranas verticales gemelas y su elegante perfil interno, que minimizan la polarización de las proteínas y el posterior ensuciamiento de la membrana y garantizan velocidades máximas de proceso hasta los últimos 100 μL.
  • Elección única y óptima de membrana (PES y RC )
  • Recuperación completa
  • Concentraciones más rápidas
  • Excelente resistencia química
  • Fácil recogida de retenido
  • Graduado y marcable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Ultrafiltración
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 5 kDa
Volumen de muestra 15 mL
Esterilidad No estéril
Material de la carcasa Polipropileno
Cantidad 12/paq.
Tipo Concentrador centrífugo
Volumen (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 77 mm