Learn More
Sartorius Vivaspin Filtrar
BIOPHARMA
Código de producto. 17918132 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de muestra:
2,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen de muestra Tamaño de la unidad
17918132 2,5 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 17918132 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 13269GE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    98.55€ / paquete de 12
    Ahorro 8.45€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño único de Vivaspin™ El filtrado garantiza que el ultrafiltrado se recoja por encima de la membrana, listo para su recuperación y análisis directos. Vivaspin Filtrate es un ultrafiltro centrífugo listo para usar que es ideal para aislar pequeñas moléculas de medicamentos, hormonas y metabolitos para obtener resultados analíticos en los que puede confiar.
  • Domesticar muestras difíciles
  • Más para analizar
  • Sin interferencias
  • Etiqueta amigable
  • Recuperación directa de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro para centrífuga
Formato Columna de centrifugación
Material Poliestireno, polietileno, SAN
Material (membrana) PES
MWCO 100 kDa
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Absorción de disolventes
Tipo Filtrar
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Volumen de muestra 2,5 mL