Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 20
Código de producto. 10774797 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO unitSize
10774797 100 kDa 12 PCS
10656375 30 kDa 12 PCS
10219484 3 kDa paquete de 12
10646375 5 kDa paquete de 12
10239294 50 kDa 12 PCS
10015804 10 kDa 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10774797 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28932363
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Cytiva Vida Vivaspin™ Los 20 concentradores de muestras están pensados para científicos que trabajan con volúmenes de muestra que van desde 100 μde 1 a 20 ml, con un rango de valores de MWCO de Mr 3 000 a 100 000.
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
  • Acepta volúmenes de muestra de μ100 L a 20 mL, con un rango de valores de corte de peso molecular de M r 3000 a 100 000
  • La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
  • La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
  • Compatible con el interbvalo de pH de 1 a 9
  • Área de membrana activa: 6,0 cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 100 kDa
Área de filtración 6 cm2
Cantidad 12/paq.
Volumen (métrico) De 5 a 20 ml
Longitud (métrico) 116 mm
Anchura (métrico) 30 mm