Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 20
Código de producto. 10656375 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO unitSize
10656375 30 kDa 12 PCS
10219484 3 kDa paquete de 12
10646375 5 kDa paquete de 12
10239294 50 kDa 12 PCS
10774797 100 kDa 12 PCS
10015804 10 kDa 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10656375 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28932361
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Cytiva Vida Vivaspin™ Los 20 concentradores de muestras están pensados para científicos que trabajan con volúmenes de muestra que van desde 100 μde 1 a 20 ml, con un rango de valores de MWCO de Mr 3 000 a 100 000.
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
  • Acepta volúmenes de muestra de μ100 L a 20 mL, con un rango de valores de corte de peso molecular de M r 3000 a 100 000
  • La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
  • La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
  • Compatible con el interbvalo de pH de 1 a 9
  • Área de membrana activa: 6,0 cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Área de filtración 6 cm2
Cantidad 25/paquete
Volumen (métrico) De 5 a 20 ml
Longitud (métrico) 116 mm
Anchura (métrico) 30 mm