Descripción
Ofrece mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. El concentrador centrífugo VivaspinTM 20 admite hasta 20 ml en rotores de vasos basculantes y 14 ml en rotores de ángulo fijo con capacidad para tubos de centrífuga de 50 ml. Cuenta con membranas verticales gemelas para una velocidad de filtración incomparable y > Concentración de 100 veces.
Vivaspin™ Se han desarrollado 20 concentradores centrífugos para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. Vivaspin™ 20 maneja hasta 20 ml en rotores de cubeta oscilante y 14 ml en rotores de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 50 ml. Vivaspin™ 20 cuenta con membranas verticales gemelas para una velocidad de filtración incomparable y > Concentración de 100 veces. La graduación del volumen permite supervisar el proceso de concentración y la cámara de punto muerto modificada simplifica el pipeteo del concentrado final. Para una mayor flexibilidad del proceso, Vivaspin™ 20 está disponible con accesorios y métodos de funcionamiento únicos. Para la desalinización de un solo paso tras la concentración, se coloca una taza de diafiltración llena con tampón en el concentrador y se centrifuga para obtener una extracción de sal del 98 %, en lugar de realizar dos centrifugaciones para obtener el mismo resultado con el procedimiento tradicional de volver a cargar y centrifugar. Cuando no se dispone de una centrífuga adecuada, o para el procesamiento de una sola muestra, para la filtración a presión de gas, Vivaspin™ Se puede llenar con hasta 20 ml y luego presurizarlo para lograr una concentración de sobremesa. Para un procesamiento incluso más rápido, la filtración por presión de gas se puede combinar con la centrifugación. La presión-centrifugación es especialmente útil para muestras difíciles o viscosas, como el suero, cuando se utiliza un temperatura de proceso baja, o generalmente cuando el tiempo de proceso debe reducirse al mínimo.
- Membrana de PES de flujo alto
- Alta recuperación de retenido > 90 %
- Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida
- Compatibilidad de rotor universal
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
- Concentración 100 veces superior con membranas verticales dobles
- Opción adicional para el funcionamiento presurizado
Compatibilidad del rotores
Tenga en cuenta: Vivaspin™ 20 (30 mm x 116 mm) está diseñado para adaptarse a rotores que pueden alojar tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml, por ejemplo Beckman Allegra 25R con rotor oscilante TS-5.1-500 con cangilones BUC 5 y adaptadores 368327; Beckman TA-10.250 25° Rotor de ángulo fijo con adaptadores 356966; Multifuge 3 SR con rotor oscilante 75006445 con cubos 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml. Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, por ejemplo Sorvall SS34 o Beckmann JA 20. Si su rotor solo acepta tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice el Vivaspin™ 15, que se puede utilizar en tubos de centrífuga de fondo redondo o cónico.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 48/paq. |
| Tipo | Concentrador centrífugo |
| Volumen (métrico) | 14 ml (rotor de ángulo fijo); 20 ml (rotor basculante) |
| Longitud (métrico) | 116 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Mostrar más |