Learn More
Sartorius Casetes de flujo cruzado Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Código de producto. 10449321 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (membrana):
Celulosa
PES
MWCO:
0,2 μm
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (membrana) MWCO Tamaño de la unidad
10449321 PES 30 kDa 1 PCS
10387261 PES 10 kDa cada uno
10205951 PES 100 kDa cada uno
10631072 Celulosa 10 kDa cada uno
10062291 PES 50 kDa cada uno
10118871 Celulosa 30 kDa cada uno
10628581 PES 5 kDa cada uno
10489701 PES 0,2 μm cada uno
15364596 Celulosa 100 kDa cada uno
11785036 Celulosa 5 kDa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10449321 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VF20P2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00€
    575.00€ / paquete de 1
    Ahorro 615.00€
    51% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Ofrece un estándar de facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad sin comparación con otros sistemas de filtración. Los casetes de flujo cruzado Sartorius Vivaflow 200 están listos para usar y son casetes de flujo cruzado de laboratorio reutilizables para concentrar muestras de hasta 5 l. Disponible en diferentes tipos de MWCO y membrana para diferentes necesidades de aplicación.
Concentración rápida y eficiente
  • Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua
  • Utiliza un PES de 200 cm 2 o Hydrosart membrana para alto caudal
  • La trayectoria de recirculación de flujo inverso y canal fino proporciona velocidades elevadas de flujo cruzado con una velocidad de la bomba mínima.
  • Concentración rápida utilizando uno o dos casetes
    • Un solo módulo normalmente concentra 1 l por un factor de 50 en menos 30 de minutos
    • Dos módulos utilizados en paralelo concentran 5 L por un factor de 50 en menos de 75 minutos
  • La recuperación casi total del concentrado se logra con un solo aclarado
  • Se puede añadir un depósito de diafiltración sellado de 500 ml para un intercambio rápido y cómodo de tampones.
Prácticos y fáciles de utilizar
  • Una unidad viene con todos los accesorios necesarios (excepto bomba y cabezal de bomba)
    • Incluye tubos, indicador de presión, restrictor de flujo y tubos de la bomba de alta presión
    • Equipo necesario: bomba peristáltica con cabezal de bomba de tamaño 16
  • Se puede limpiar y reutilizar fácilmente varias veces
  • Carcasa transparente para el control de procesos
  • Listo para usar casetes individuales
  • Configure fácilmente dos casetes para que se ejecuten simultáneamente para que sean más rápidos concentración
    • Utilice un conector en y premontado con los tamaños de tubo correctos y accesorios
    • Se utilizan tubos de tamaño 16 para conectar los dos Vivaflow 200 unidades
    • Tubos de tamaño 15 para conectar a la bomba, con un cabezal de bomba de tamaño 15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Material Acrílico
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 200 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua
Incluye Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16
Presión máxima 60psi
Caudal de la bomba de 200 a 400 ml/min
Cantidad 1 unidad
Temperatura máx. (imperial) 140 °F
Temperatura máx. (métrico) de 60 °C
Tipo Casete de flujo cruzado
Volumen (métrico) De 500 ml a 5 l
Retención de volumen (métrico) 5,3 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,96 x 1,49 x 5,43 pulg (12,6 x 3,8 x 13,8cm)
Longitud (métrico) 12,6 cm
Anchura (métrico) 3,8 cm
Anchura del canal (métrico) 1 cm
Altura (métrico) 13,8 cm
Altura del canal (métrico) 0,04 cm
Para utilizar con (equipo) Labscale Sistema TFF
Volumen de muestra Hasta 2,5 l