missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitronectin Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30599051 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30599051 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30599051 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF2349A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Vitronectin Polyclonal antibody specifically detects Vitronectin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno Vitronectin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen complement S-protein, epibolin, serum spreading factor, Serum-spreading factor, somatomedin B, S-protein, V75, vitronectin, vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein), VN, VNT
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human plasma-derived human Vitronectin
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7448
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.