Learn More
Vitamin D BP Antibody (VDBP/4481), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18600238 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600238 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600238 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314005PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Vitamin D BP Monoclonal antibody specifically detects Vitamin D BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vitamin D BP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon VDBP/4481
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen DBP/GC, DBPVDBG, EC 6.3.1.5, Gc-globulin, GRD3, Group-specific component, group-specific component (vitamin D binding protein), hDBP, VDB, VDBP, vitamin D-binding alpha-globulin, vitamin D-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 35-175) of human Vitamin D BP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02774)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2638
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus