Learn More
Cole Parmer Plataformas de aislamiento de vibraciones Vistek™
Código de producto. 11858651 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
0 to 20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
11858651 0 to 20 kg cada uno
1 options
Código de producto. 11858651 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 1150003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mejora significativamente el rendimiento de microscopios, balanzas de laboratorio y otros instrumentos sensibles
Corta la transmisión de vibraciones del tablero superior o de la encimera.Aísla eficazmente los componentes de vibración horizontales y verticales en los seis grados de libertad.
  • Pasivo, mecánico y sin mantenimiento; no requiere mangueras de aire ni hardware de apoyo
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 0 to 20 kg