Learn More
VistaLab™ Technologies Puntas de pipeta: Macro
Código de producto. 16445104
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
10 mL
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Envase:
Caja de papel
VistaBulk: bolsa de plástico
VistaClear Box: caja de plástico
VistaTip: Envueltas individualmente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
paquete de 35
paquete de 350
paquete de 50
paquete de 600
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por Envase Esterilidad unitSize
16445104 5 mL Sin filtro VistaBulk: bolsa de plástico No estéril paquete de 2500
11975752 5 mL Con filtro VistaTip: Envueltas individualmente Estéril paquete de 50
16455104 5 mL Sin filtro VistaClear Box: caja de plástico Estéril paquete de 600
16465104 5 mL Con filtro VistaClear Box: caja de plástico Estéril paquete de 600
16475104 10 mL Sin filtro VistaBulk: bolsa de plástico No estéril paquete de 1000
16495104 10 mL Sin filtro VistaClear Box: caja de plástico Estéril paquete de 350
16485104 10 mL Sin filtro VistaClear Box: caja de plástico No estéril paquete de 350
16455134 5 mL Sin filtro Caja de papel No estéril paquete de 1000
11926905 10 mL Sin filtro Caja de papel No estéril paquete de 35
16405114 10 mL Con filtro VistaClear Box: caja de plástico Estéril paquete de 350
11946905 10 mL Con filtro VistaTip: Envueltas individualmente Estéril paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 16445104 Proveedor VistaLab™ Technologies N.º de proveedor 40585000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con pipetas Ovation y MLA Brand Macro
  • Puntas macro de 5 y 10 ml envasadas en caja, caja VistaClear, a granel y envueltas individualmente
  • Caja: 35 o 100 puntas en una caja de papel, VistaClear Box: 35 o 50 puntas en una caja de plástico transparente, a granel: 100 o 250 puntas en una bolsa de plástico, VistaTip: 50 puntas envueltas individualmente
  • Utilice las puntas de pipeta VistaLab para maximizar el rendimiento y los beneficios excepcionales de las pipetas Ovation
  • Todas las pipetas VistaLab están calibradas con puntas VistaLab para proporcionar un ajuste perfecto y ofrecer un rendimiento fiable en todo momento
Especificaciones
Volumen (métrico) 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Color de gradilla Azul
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo MLA™
Longitud (imperial) 6 in
Grosor 5 in
Formato A granel
Estilo de punta Recto
Envase VistaBulk: bolsa de plástico
Cantidad 250 Puntas/Bolsa
Tipo de producto Puntas de pipeta
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) MLA MacroPipeta, Ovation MacroPipette
Graduado Sí
Material Polipropileno
Graduaciones 0.1 mL