Learn More
Isofield™ Cubrebotas estériles para salas blancas Vista - Compatibles con grado A/B
Descripción
- Cubrebotas estériles para salas blancas
- Extra largo - 50 cm de altura de la rodilla
- Dos lazos para mayor seguridad.
- Suela de PU antideslizante
- Plegado de forma aséptica
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
- El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
- Tipo PB[6]
- Repelencia a productos químicos y resistencia a la penetración de productos químicos EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Resistencia a la abrasión EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Resistencia al agrietamiento por flexión EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Método B
- Resistencia al desgarro trapezoidal EN 14325:2004
- Dirección de la máquina y dirección transversal EN ISO 9073-4:1997
- Resistencia a la tracción, dirección transversal EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Dirección de la máquina ES ISO 13934-1:2013
- Resistencia a la perforación EN 14325:2004, EN 863:1995
- Resistencia de la costura EN 14325:2004 [5.5]
- Fuga de aerosoles y partículas finas hacia el interior de los trajes EN ISO 13982-2:2004
- IL 82/90 ES ISO 13982-1:2004
- IL 8/10 (Tipo 5)
- Resistencia a la penetración por pulverización de líquido (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Tipo 6)
- Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
- Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
- Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
- Resistividad superficial ASTM D257
Specifications
Specifications
| Tamaño | Universal |
| Material | Polietileno, Laminado de polipropileno no tejido |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Apertura elástica |
| Tipo de suela | Antideslizante |
| Resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Partículas secas, Líquidos |
| Tipo de producto | Cubrebotas para entornos controlados |